Få mere at vide
BOLA Drejelige skruebeslag
Beskrivelse
- Skruelåg lavet af PPS med indvendige dele lavet af PTFE.
- Probe, rør eller rør indsættes først gennem fittingen, derefter skrues fittingen fast på GL-halsen, og det indsatte element kan fastgøres i den ønskede position.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2 mm |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Arm vinkel | 10 ° |
| Farve | Sort |
| Fleksibilitet | Rigid |