Tekniske data
| Farve | Rød ramme |
| Til brug med (udstyr) | Mini-Light Box |
| Højde (engelsk) | 8,1 tommer |
| Højde (metrisk) | 20.7 cm |
| Inkluderer | Ramme og forstørrelsesglas |
| Længde (engelsk) | 6,3'' |
| Længde (metrisk) | 16.1 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | Regular |
| Vægt (engelsk) | 1 oz. |
| Vis mere |