Få mere at vide
Hamilton™ Swivel Union 1/4-28 gevind
Artikelnummer. 11502475
Skift visning
Materiale:
CTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11502475 CTFE Hver
1 options
Artikelnummer. 11502475 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 35037
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Hamilton tilbyder et bredt udvalg af inerte fittings og konnektorer lavet af CTFE. Fittingsene er designet til brug med industristandard luer og luer lock produkter som vores sprøjter samt gevind 1/4-28 og M6 flad bund porte.
Specifikationsark
  • Tilslutning 1– Mand 1/4-28
  • Forbindelse 2– Mand 1/4-28
  • Monteringsmateriale– CTFE
  • Salgsmængde– 1 hver
  • ID– 1,5 mm
Tekniske data
Type Mand 1/4-28
Materiale CTFE