Få mere at vide
Cole-Parmer™ Drejeligt termometerklemme
Artikelnummer. 11715419 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
6 til 8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11715419
Brand: Cole-Parmer™ 0804322
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cole-Parmer Drejeligt termometerklemme, diameter: 6 til 8 mm, forniklet zink, til brug med: termometer, længde: 159,01 mm, antal pr. pakke: 1 stk., størrelse åbning: 6,01 mm til 8,128 mm
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Termometer klemme
Materiale Forniklet zink
Til brug med (udstyr) Termometer
Diameter (metrisk) 6 til 8 mm
Længde (metrisk) 159.01 mm
Størrelse (metrisk) greb 6,01 til 8,128 mm
Kæbe type Drejelig