Få mere at vide
OHAUS™ Drejelige multifunktionsklemmer
Artikelnummer. 15792269 Shop alle Ohaus produkter
Størrelse (metrisk) greb:
0 til 69 mm
0 til 76 mm
0 til 95 mm
Kæbe type:
3-benet dobbeltjustering
Enkeltjustering med 2 ben
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15792269
Brand: OHAUS™ 30392225
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Drejelige multifunktionsklemmer er designet til sikkert at gribe og placere en række forskellige laboratorieglasvarer.
  • Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
  • Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
  • Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i forniklet zink eller rustfrit stål
  • Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk til temperaturer over 100 C (°inkluderet med alle 2- og 3-benede klemmer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Multifunktionsklemme
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk
Oversigt Klemme, multifunktion, CLM-SWIVL3DSM
Længde (engelsk) 7,01 tommer.
Længde (metrisk) 178 mm
Størrelse Medium
Størrelse (metrisk) greb 0 til 69 mm
Kæbe type 3-benet dobbeltjustering