Få mere at vide
OHAUS™ Drejelige multifunktionsklemmer
Shop alle Ohaus produkter
Størrelse (metrisk) greb:
0 til 69 mm
0 til 76 mm
0 til 95 mm
Kæbe type:
3-benet dobbeltjustering
Enkeltjustering med 2 ben
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
- Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
- Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i forniklet zink eller rustfrit stål
- Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk til temperaturer over 100 C (°inkluderet med alle 2- og 3-benede klemmer)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Multifunktionsklemme |
| Materiale | Forniklet |
| Inkluderer | Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk |
| Oversigt | Klemme, multifunktion, CLM-SWIVL2SZL |
| Længde (engelsk) | 7,09 tommer. |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Størrelse | Større |
| Størrelse (metrisk) greb | 0 til 95 mm |
| Kæbe type | Enkeltjustering med 2 ben |