Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Drejeligt hylster til RZ-3/EZ-3
Artikelnummer. 17729047
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
17729047 Sort
1 options
Artikelnummer. 17729047 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. UKH430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 DKK
    596.19 DKK / Pakke med 10
    Spare 50.81 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Praktisk bæltehylster af plast med fastgørelsesclips til bælte eller tøj. Knivholderen kan drejes.
  • Som et resultat kan en behagelig bæreposition opnås til enhver tid, uanset om du står eller sidder.
  • Velegnet til sikkerhedsknivene EZ-3 og RZ-3.
  • Særlig nem at rengøre.
Tekniske data
Produkttype Drejeligt hylster
Til brug med (udstyr) Safety Knives EZ-3 og RZ-3
Materiale Plast
Farve Sort