Få mere at vide
mb2 Drejelig Anti-Static Arbejdsstol i polyurethan - Permanent kontakt - Glider
:
Kontakt - Glider
Beskrivelse
- Antistatisk arbejdsstol
- Sæde og ryglæn i flere lag af bøge- og poppeltræ, helt opskummet med sort antistatisk polyurethan
- Ryglænsmekanisme i højde, dybde og permanent kontakt justerbar og låsbar i alle positioner
- Gas højdejustering
- Antistatiske glider
- 5-eger bund i trykstøbt poleret aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ESD stol |
| Farve | Sort |
| Justerbar (højde) | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rygstil | Ergonomi |
| Certificeringer/compliance | IEC 61340-5-1 |
| Til brug med (applikation) | Laboratorie |
| Løft type | Pneumatisk |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 460 til 650 mm |
| Vis mere |