Få mere at vide
Notrax Schweiz XT™ Barrieremåtter af høj kvalitet, trækul
Artikelnummer. p-7227235
Længde (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Artikelnummer. 17742028
Brand: Notrax 380S0023CH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Schweiz XT™ Førsteklasses barrieremåtter designet til at fjerne indtrængende fugt og finere snavspartikler i store indendørs indgangsområder, inklusive væg-til-væg-applikationer.
  • Førsteklasses barrieremåtter designet til at fjerne indtrængende fugt og finere smudspartikler i store indendørs indgangsområder, inklusive væg-til-væg-applikationer
  • Vores nydesignede klassiske barrieremåtte, kendt for sine blødere garner, er blevet forbedret med en monofilament for at tilbyde yderligere afskrabning og giver fremragende rengøring og absorbering
  • Det nye trefarvede kornmønster giver fremragende snavsskjulende egenskaber
  • Stor evne til at holde på fugt (< 58 liter pr² ) og skraber snavs fra gangtrafikken, mens den bevarer sit flotte udseende i længst tid
  • En tæt, tung vinylbagside sikrer lang levetid
Tekniske data
Farve Trækul
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polyamid 6.0 garn
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm