Få mere at vide
Notrax Schweiz XT™ Barrieremåtter af høj kvalitet, trækul
Artikelnummer. 17742028
Skift visning
Længde (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17742028 90 cm
17782028 120 cm
17722038 150 cm
17762038 180 cm
17702048 240 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17742028 Leverandør Notrax Leverandørnr. 380S0023CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 DKK
    400.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.58 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Schweiz XT™ Førsteklasses barrieremåtter designet til at fjerne indtrængende fugt og finere snavspartikler i store indendørs indgangsområder, inklusive væg-til-væg-applikationer.
  • Førsteklasses barrieremåtter designet til at fjerne indtrængende fugt og finere smudspartikler i store indendørs indgangsområder, inklusive væg-til-væg-applikationer
  • Vores nydesignede klassiske barrieremåtte, kendt for sine blødere garner, er blevet forbedret med en monofilament for at tilbyde yderligere afskrabning og giver fremragende rengøring og absorbering
  • Det nye trefarvede kornmønster giver fremragende snavsskjulende egenskaber
  • Stor evne til at holde på fugt (< 58 liter pr² ) og skraber snavs fra gangtrafikken, mens den bevarer sit flotte udseende i længst tid
  • En tæt, tung vinylbagside sikrer lang levetid
Tekniske data
Farve Trækul
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polyamid 6.0 garn
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm