Få mere at vide
Notrax Schweiz XT™ Barrieremåtter af høj kvalitet, trækul
Længde (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Beskrivelse
- Førsteklasses barrieremåtter designet til at fjerne indtrængende fugt og finere smudspartikler i store indendørs indgangsområder, inklusive væg-til-væg-applikationer
- Vores nydesignede klassiske barrieremåtte, kendt for sine blødere garner, er blevet forbedret med en monofilament for at tilbyde yderligere afskrabning og giver fremragende rengøring og absorbering
- Det nye trefarvede kornmønster giver fremragende snavsskjulende egenskaber
- Stor evne til at holde på fugt (< 58 liter pr² ) og skraber snavs fra gangtrafikken, mens den bevarer sit flotte udseende i længst tid
- En tæt, tung vinylbagside sikrer lang levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Trækul |
| Længde (engelsk) | 94 tommer. |
| Længde (metrisk) | 240 cm |
| Materiale | Polyamid 6.0 garn |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 120 cm |