Få mere at vide
Eppendorf™ Swing Out Rotor til Benchtop Centrifuge
Artikelnummer. 10132152 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
0,2 til 500 ml
5 til 25 ml
Til brug med (udstyr):
5702/5702 R/5702 RH Centrifuge
5810/5810R Centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10132152 0,2 til 500 ml 5810/5810R Centrifuge Hver
10034261 5 til 25 ml 5702/5702 R/5702 RH Centrifuge Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132152 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5810743001
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et kompakt og robust design og overlegen betjeningskomfort
  • Til brug med Eppendorf Centrifuger 5810/5810R
  • Centrifuge 5810/5810 R er en arbejdshest til laboratorier med medium til høj kapacitet. Den kombinerer ekstraordinær alsidighed og kapacitet til både rør og plader med et ekstraordinært kompakt fodaftryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Svingende spandrotor
Volumen 0,2 til 500 ml
Maks. RCF 3,220 x g
Maks. Hastighed 4,000 rpm
Til brug med (udstyr) 5810/5810R Centrifuge
Inkluderer Aerosoltætte hætter til sikker centrifugering af farlige prøver fås som ekstraudstyr