Få mere at vide
Hettich Lab Technology™ Udsvingbar rotor uden holdere
Artikelnummer. 10700095
Maks. Hastighed:
4.000 omdr./min.
Maks. RCF:
4.193 x g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10700095
Brand: Hettich Lab Technology™ 1494
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Swing-out Rotor uden Carriers er velegnet til at udføre hastighedszone- og isopykniske centrifugeringer
  • Tilgængelig i en række stednummerkonfigurationer
  • Kan konfigureres med en række forskellige bærere og bærespande
Tekniske data
Type Udsvingbar rotor
Volumen Forskellige bærere til centrifugerbare rør
Maks. RCF 4.193 x g
Maks. Hastighed 4.000 omdr./min.
Til brug med (udstyr) Universal 320/320 R
Vinkel 90°
Antal steder 4