Få mere at vide
Eppendorf™ Svingspandrotor til bordcentrifuge
Artikelnummer. p-8005049 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Inkluderer:
4 MTP-spande
4 bøjler til 2 x 50mL Falcon-G™
4 x 100mL rektangulære spande
4 x 250mL rektangulære spande
4 x 500mL rektangulære spande
4 x 85 ml spande
8 x 15 ml spande
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10258211
Brand: Eppendorf™ 5702720003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse rotorer til en bred vifte af molekylære anvendelser. Eppendorf™-svingspandrotorer er designet til brug med Eppendorf-bordcentrifuger.
  • Plads til rør og plader
  • Aerosoltætte hætter til sikker centrifugering af farlige prøver fås som ekstraudstyr
  • Rotorens levetid: maks. 40.000 cyklusser
  • Rotor, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Svingende spandrotor
Maks. RCF 3,000 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Til brug med (udstyr) A-4-38
Inkluderer 4 x 85 ml spande
Antal steder 4