Få mere at vide
Eppendorf™ Svingspandrotor til bordcentrifuge
Artikelnummer. 10794563 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Inkluderer:
4 MTP-spande
4 bøjler til 2 x 50mL Falcon-G™
4 x 100mL rektangulære spande
4 x 250mL rektangulære spande
4 x 500mL rektangulære spande
4 x 85 ml spande
8 x 15 ml spande
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Inkluderer unitSize
10794563 A-4-81-MTP 4 MTP-spande Hver
10258211 A-4-38 4 x 85 ml spande Hver
10054271 A-4-44 4 bøjler til 2 x 50mL Falcon-G™ Hver
10120052 A-4-81 4 x 500mL rektangulære spande Hver
10282811 A-4-44 4 x 100mL rektangulære spande Hver
10084161 A-8-17 8 x 15 ml spande Hver
10580152 A-4-62 4 x 250mL rektangulære spande Hver
10394792 A-4-62-MTP 4 MTP-spande Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10794563 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5810725003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse rotorer til en bred vifte af molekylære anvendelser. Eppendorf™-svingspandrotorer er designet til brug med Eppendorf-bordcentrifuger.
  • Plads til rør og plader
  • Aerosoltætte hætter til sikker centrifugering af farlige prøver fås som ekstraudstyr
  • Rotorens levetid: maks. 40.000 cyklusser
  • Rotor, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Svingende spandrotor
Til brug med (udstyr) A-4-81-MTP
Inkluderer 4 MTP-spande