Få mere at vide
Eppendorf™ Svingspandrotor til bordcentrifuge
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Inkluderer:
4 MTP-spande
4 bøjler til 2 x 50mL Falcon-G™
4 x 100mL rektangulære spande
4 x 250mL rektangulære spande
4 x 500mL rektangulære spande
4 x 85 ml spande
8 x 15 ml spande
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Plads til rør og plader
- Aerosoltætte hætter til sikker centrifugering af farlige prøver fås som ekstraudstyr
- Rotorens levetid: maks. 40.000 cyklusser
- Rotor, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
Type | Svingende spandrotor |
Maks. RCF | 4,500 x g |
Maks. Hastighed | 5,000 rpm |
Til brug med (udstyr) | A-4-44 |
Inkluderer | 4 x 100mL rektangulære spande |
Antal steder | 4 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Svingspandrotor til bordcentrifuge >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion