Få mere at vide
Eppendorf™ Svingspandrotor til bordcentrifuge
Artikelnummer. 10258211 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Inkluderer:
4 MTP-spande
4 bøjler til 2 x 50mL Falcon-G™
4 x 100mL rektangulære spande
4 x 250mL rektangulære spande
4 x 500mL rektangulære spande
4 x 85 ml spande
8 x 15 ml spande
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Inkluderer Pakningsstørrelse
10258211 A-4-38 4 x 85 ml spande Hver
10054271 A-4-44 4 bøjler til 2 x 50mL Falcon-G™ Hver
10794563 A-4-81-MTP 4 MTP-spande Hver
10120052 A-4-81 4 x 500mL rektangulære spande Hver
10282811 A-4-44 4 x 100mL rektangulære spande Hver
10084161 A-8-17 8 x 15 ml spande Hver
10580152 A-4-62 4 x 250mL rektangulære spande Hver
10394792 A-4-62-MTP 4 MTP-spande Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10258211 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5702720003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brug disse rotorer til en bred vifte af molekylære anvendelser. Eppendorf™-svingspandrotorer er designet til brug med Eppendorf-bordcentrifuger.
  • Plads til rør og plader
  • Aerosoltætte hætter til sikker centrifugering af farlige prøver fås som ekstraudstyr
  • Rotorens levetid: maks. 40.000 cyklusser
  • Rotor, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Svingende spandrotor
Maks. RCF 3,000 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Til brug med (udstyr) A-4-38
Inkluderer 4 x 85 ml spande
Antal steder 4
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.