Få mere at vide
Applied Biosystems™ SwiftArrayStudio™ Microarray Analyzer
Artikelnummer. 31783734 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
31783734 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 31783734 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 000471
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
SwiftArrayStudio Microarray Analyzer er et automatiseret arraybehandlingsinstrument, der unikt integrerer hybridisering, vask/farvning og scanningsfunktioner i én platform for omfattende genomomfattende single nucleotide polymorphism (SNP) genotyping og copy number variation (CNV) analyse i både humane og landbrugsmæssige genomiske anvendelser.
SwiftArrayStudio Microarray Analyzer er et automatiseret arraybehandlingsværktøj, der integrerer hybridisering, vask/farvning og scanningsfunktioner i én platform for omfattende genomomfattende enkeltnukleotidpolymorfi (SNP) genotyping og kopinummervariation (CNV) analyse i både humane og landbrugsgenomiske anvendelser.
Som et fuldautomatisk array-behandlingsinstrument er SwiftArrayStudio-analysatoren udviklet til højhastighedsgennemstrømning og forbedret pålidelighed, hvilket kræver så lidt som 21 timers instrumentbehandlingstid. Når det anvendes sammen med SwiftArray Assay, gør dette integrerede system det muligt for forskere at indsamle genomiske data på så lidt som 30 timer, hvilket repræsenterer et betydeligt fremskridt i effektiviteten af automatiserede mikroarray-analyse-workflows.
Funktioner i SwiftArrayStudio Microarray Analyzer inkluderer:
  • Højhastighedsydelse—designet til hurtig databehandling og analyse for at opfylde krævende beregningsmæssige krav i forsknings- og laboratoriemiljøer
  • Automatiseret arraybehandling—integrerede automatiserede behandlingsmuligheder for effektiv håndtering af multidimensionelle dataarrays, hvilket reducerede manuel indgriben og behandlingsfejl
  • Forbedret gennemstrømningsrobust—systemarkitektur muliggør fleksibel gennemstrømning og understøtter arbejdsgange fra en enkelt plade på så lidt som 30 timer til 16 plader behandlet inden for en femdages arbejdsuge
Ultrahøjhastigheds scanningsmuligheder muliggør hurtig prøvebehandling
SwiftArrayStudio Microarray Analyzer muliggør enestående scanningsydelse med evnen til at behandle en enkelt prøve på så lidt som 15 sekunder. Denne bemærkelsesværdige hastighed opnås gennem avanceret LED-belysningsteknologi kombineret med et højopløsnings 4,1-megapixel billedsystem. For komplet pladebehandling demonstrerer instrumentet ensartet ydeevne på tværs af forskellige array-tætheder, hvilket kræver så lidt som 105 minutter for 96-arrayplader og 95 minutter for 384-array-plader. Når laboratorier integreres med SwiftArray Assay-protokollen, kan de opnå komplette resultater på så lidt som 30 timer, hvilket repræsenterer en betydelig forbedring i mikroarray-workfloweffektivitet, der muliggør accelererede behandlingstider og forbedret laboratorieproduktivitet.
Fuldt integreret automatisering
SwiftArrayStudio Microarray Analyzer er et fuldautomatisk mikroarray-system, der kombinerer hybridisering, vask/farvning og scanningsoperationer inden for én integreret platform. Denne omfattende end-to-end automatiseringsarkitektur muliggør ensartede og pålidelige resultater, samtidig med at behovet for manuel indgriben under behandlingscyklusser minimeres. En komplet enkelt plade kan behandles uden manuelle trin på cirka 21 timer, hvilket giver laboratoriepersonale mulighed for at fokusere deres ekspertise på andre kritiske analytiske opgaver, samtidig med at optimal kontinuitet i arbejdsgangen og risikoen for menneskelige fejl i prøvebehandlingen reduceres.
Skalerbar gennemstrømningsarkitektur imødekommer variable laboratoriekrav
Instrumentet understøtter fleksibel gennemstrømning, hvilket muliggør behandling af en enkelt plade på så lidt som 30 timer og op til 16 plader bearbejdet inden for en femdages arbejdsuge. Denne skalerbare arkitektur hjælper med at sikre optimal instrumentudnyttelse på tværs af forskellige arbejdsgangsscenarier, samtidig med at den opretholder ensartet behandlingseffektivitet. Systemets design gør det muligt for laboratorier at skifte mellem lavvolumen-forskningsapplikationer og højkapacitets kliniske eller industrielle testkrav uden at gå på kompromis med analytisk ydeevne eller driftsmæssig pålidelighed.
Avancerede fjerndiagnostiske og støttesystemers driftstid
SwiftArrayStudio-analysatoren integrerer avancerede Smart Help- og Remote Support-teknologier, der arbejder synergistisk for at tilbyde forbedrede serviceoplevelser og reducere instrumenternes nedetid. Smart Help-funktionaliteten gør det muligt for brugere at starte supporttickets direkte fra instrumentgrænsefladen, hvilket automatisk sender fejllogfiler og omfattende diagnostiske data for at fremskynde fejlfindingsprocesser. Fjernsupportfunktionen gør det muligt for serviceprofessionelle sikkert at få adgang til realtidsdata om instrumenternes sundhed, udføre fjerndiagnostik og tilbyde guidet problemløsning uden behov for besøg på stedet. Denne integrerede supportarkitektur forbedrer væsentligt serviceresponshastigheden, diagnostisk nøjagtighed og den overordnede systempålidelighed, hvilket hjælper med at sikre kontinuerlig driftsmæssig tilgængelighed for kritiske laboratoriearbejdsgange.
Intuitiv betjening gennem avanceret brugergrænsefladedesign
Instrumentet har en touchskærmsgrænseflade med guidet brugerbetjening, som hjælper med at forenkle komplekse mikroarray-behandlingsprotokoller. Den strømlinede arbejdsgang kræver, at brugerne blot indlæser prøver og arrayplader, før de igangsætter den automatiserede behandlingssekvens, hvilket hjælper med at gøre de avancerede analytiske muligheder tilgængelige for laboratoriepersonale med varierende teknisk ekspertise. Denne brugercentrerede designfilosofi muliggør ensartet drift samtidig med, at træningskravene og risikoen for driftsfejl reduceres.   
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type SwiftArrayStudio Instrument
Dimensioner B x H x D: 54,52 x 25,03 x 26,92 tommer (138,48 x 63,58 x 68,39 cm)
Til brug med (applikation) Mikroarray-behandling
Vægt 170.1 kg
Mængde 1 hv.
Må kun benyttes til forskning.