Få mere at vide
Applied Biosystems™ SwiftArrayStudio™ Server
Artikelnummer. 31782662 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Produkttype:
Dataindsamlingsserver (DCS)
Artikelnummer. Produkttype
31782662 Dataindsamlingsserver (DCS)
1 options
Artikelnummer. 31782662 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 000472
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
SwiftArrayStudio Server er et centraliseret administrationssystem designet til at kontrollere og overvåge individuelle SwiftArrayStudio mikroarray-analysatorer eller flåder på op til fire instrumenter samtidigt.
SwiftArrayStudio Server er et centraliseret administrationssystem designet til at kontrollere og overvåge individuelle SwiftArrayStudio mikroarray-analysatorsystemer eller flåder på op til fire instrumenter samtidigt. Denne serverplatform muliggør omfattende overvågning af instrumentstatus, samtidig med at den tilbyder integreret fejlopdagelse og fejlfindingshjælp for at optimere laboratoriets arbejdsgang.
Vigtige tekniske funktioner inkluderer nem filupload, fjernovervågning og intelligent diagnostisk understøttelse via Smart-hjælpesystemet. SwiftArrayStudio-serverens skalerbare arkitektur understøtter laboratoriekonfigurationer, der spænder fra enkelt-instrument-opsætninger til multi-instrumenter, og rummer op til fire SwiftArrayStudio mikroarray-analysatorsystemer inden for en samlet administrationsramme.
Funktioner
  • Run Management: Omfattende workflow-kontrol og eksekveringsovervågning for videnskabelige eksperimenter og analytiske procedurer
  • Datalagring: Robust dataarkivsystem til sikker lagring, organisering og hentning af eksperimentelle datasæt og analytiske resultater
  • Instrumentstyring: Integreret kontrol og overvågning af laboratorieinstrumentering med realtids statusregistrering og konfigurationsstyring
  • Dataanalyse: Avancerede analytiske behandlingsværktøjer til statistisk evaluering, visualisering og fortolkning af eksperimentelle data
SwiftArrayStudio Server: Omfattende datastyrings- og analyseplatform
Automatiseret analysepipeline accelererer genotypningsarbejdsgange
SwiftArrayStudio Server integrerer Applied Biosystems' automatiserede Axiom™ analysesuite for at levere omfattende kvalitetskontrolanalyse og fortolkning af genotyping-mikroarrayeksperimenter. Denne automatiserede integration strømliner dataanalysepipelinen ved automatisk at generere kvalitetskontrolrapporter for hver arrayplade-kørsel, hvilket eliminerer flaskehalse i manuel behandling, som traditionelt forsinker forskningsfremdriften. Systemet udnytter standard Best Practices-parametre til automatisk at generere genotyperapporter, hvilket markant øger hastigheden, hvormed forskere kan opnå resultater og udlede meningsfulde indsigter fra deres eksperimentelle data. Denne automatisering er særligt værdifuld, da mikroarray-eksperimenter genererer betydelige mængder data, som kræver systematisk behandling og analyse.
Centraliseret datastyring øger laboratoriets effektivitet
SwiftArrayStudio Server adresserer det kritiske behov for centraliseret datalagring og -styring i højkapacitets genotypingmiljøer. Ved at tilbyde et enkelt sted til indsamling og lagring af rådata fra mikroarray-eksperimenter øger systemet den operationelle effektivitet for både individuelle genotypningsprojekter og hele laboratorieoperationer. Serveren muliggør omfattende styring af store datasæt genereret fra flere mikroarrayplader, hvilket sikrer, at værdifulde eksperimentelle data forbliver organiserede, tilgængelige og sikre gennem hele forskningsprocessen.
Omfattende registrering af array-plader sikrer dataintegritet
Effektiv mikroarray-eksperimentering kræver omhyggelig registrering af arrayplader for at specificere driftsbetingelser og etablere klar datakobling fra prøveinput til slutscanningsoutput. SwiftArrayStudio Server understøtter omfattende registreringsprocesser, der indfanger væsentlig metadata, herunder prøvenavne, array-stregkoder, reagens-lotinformation, array-behandlingsvariabler og andre kritiske parametre, der er nødvendige for korrekt genotyping-projektledelse. Denne systematiske tilgang til dataregistrering sikrer eksperimentel sporbarhed og opretholder integriteten af den analytiske kæde fra prøveforberedelse til generering af endelige resultater.
Realtids instrumentovervågning optimerer laboratorieoperationer
Højkapacitets genotypningslaboratorier kræver kontinuerlig overvågning af instrumentets ydeevne for at sikre ensartet drift og resultater af høj kvalitet. SwiftArrayStudio Serveren leverer avancerede overvågningsfunktioner, der giver realtidsopdateringer om plade- og driftsstatus. Denne proaktive tilgang gør det muligt for laboratoriepersonale hurtigt at vurdere prøvefremskridt i en runde og nøje følge resultaterne, efterhånden som de genereres, hvilket understøtter pålidelige og reproducerbare resultater.
Integreret løsning leverer hidtil uset gennemstrømning
SwiftArrayStudio Server fungerer som en integreret komponent i Applied Biosystems' omfattende genotypningsløsning, designet til problemfri integration med SwiftArrayStudio-instrumentering. Denne integrerede tilgang repræsenterer Applied Biosystems' fortsatte innovation inden for højkapacitets mikroarray-teknologier, hvilket gør det muligt for SwiftArrayAssay- og SwiftArrayStudio-systemet at levere komplet genotypinginformation fra en enkelt arrayplade på blot 30 timer. Serverens rolle i at muliggøre effektiv instrument- og datastyring fremskynder yderligere tempoet, hvormed laboratorier kan udvikle sig fra prøvebehandling til meningsfulde videnskabelige opdagelser, og etablerer nye standarder for produktivitet i genomiske forskningsmiljøer.
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dataindsamlingsserver (DCS)
Til brug med (udstyr) SwiftArrayStudio Microarray Analyzer
Til brug med (applikation) Mikroarray
Må kun benyttes til forskning.