missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Sweroside, TRC

Artikelnummer. 30138190
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138190 100 mg
30004370 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS885530100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14215-86-2
Molekylær formel C16 H22 O9
Molekylvægt (g/mol) 358.34
Synonym 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 5-ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-, (4aS,5R,6S)-, 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 5-ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-, [4aS-(4aα,5β,6α)]-, Sweroside (8CI), (-)-Sweroside, (4aS,5R,6S)-5-Ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one
IUPAC navn (3S,4R,4aS)-4-ethenyl-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,4a,5,6-tetrahydro-3H-pyrano[3,4-c]pyran-8-one
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3[C@@H](CCOC3=O)[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sweroside
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2,6-8,10-13,15-20H,1,3-5H2/t7-,8+,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
Formel vægt 358.1264
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.