Få mere at vide
Swep, TRC
Artikelnummer. 30421531
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30421531 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30421531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS885565250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Swep
CAS 1918-18-9
Molekylær formel C8 H7 Cl2 N O2
Mængde 250 mg
Synonym Carbamic acid','N-(3,4-dichlorophenyl)-','methyl ester (ACI), Carbamic acid','(3,4-dichlorophenyl)-','methyl ester (9CI), Carbanilic acid','3,4-dichloro-','methyl ester (7CI','8CI), 3,4-Dichlorophenylcarbamic acid methyl ester, MCC, MCC (herbicide), Methyl 3,4-dichlorocarbanilate, Methyl 3,4-dichlorophenylcarbamate, Methyl N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate, NIA 2995, Swep
InChI formel InChI=1S/C8H7Cl2NO2/c1-13-8(12)11-5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3,(H,11,12)
SMIL COC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn methyl N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 220.05
Formel vægt 218.9854