Få mere at vide
3M™ Easy Trap™ Feje& Støvlagner
Artikelnummer. 17118710
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
0.67 x 0.50 x 125 ft.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
17118710 0.67 x 0.50 x 125 ft. 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 17118710 Leverandør 3M™ Easy Trap™ Leverandørnr. 7100104366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 DKK
    776.57 DKK / 1 ruller
    Spare 523.43 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reducer risikoen for dårlige indtryk ved at fange op til 8 gange mere snavs, støv og sand end traditionelle støvmopper!
  • Praktiske engangslagner betyder ingen vask
  • Bruges under et hvilket som helst fladt gulvværktøj eller høj støvsuger
  • Ark er tosidede og kommer i ruller, der er perforeret hver 6. tommer.
  • Lav modstand reducerer arbejderens træthed
  • Fungerer i våde omgivelser og på de fleste vandrette overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttype Duster Sheets
Dimensioner (L x B x H) 0.67 x 0.50 x 125 ft.
Til brug med (applikation) Indfangning af støv, snavs, sand og hår
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.