Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fjederbelastet overføringsledningsmøtrik til ISQ og TSQ
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Gør søjleskift hurtigt og nemt. Brug dette GC-MS-interfacesystem til at skifte kapillærsøjler uden at skulle udlufte dit massespektrometer (MS).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Blanking ferrule |
| Til brug med (udstyr) | 3-port SilFlow MCD-enhed |