Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fjederbelastet overføringsledningsmøtrik til ISQ og TSQ
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
3-port SilFlow MCD-enhed
Swap-IT
Oversigt:
Blanking ferrule
Kromatografi tilbehør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Gør søjleskift hurtigt og nemt. Brug dette GC-MS-interfacesystem til at skifte kapillærsøjler uden at skulle udlufte dit massespektrometer (MS).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kromatografi tilbehør |
| Til brug med (udstyr) | Swap-IT |