Få mere at vide
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System Tilbehør
Artikelnummer. 10249794 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Ferrule
Overførselsledningsmøtrik
Overførselslinjemøtrik
SWAP-Tight Ferrules
SWAP-Tight Møtrik
SWAP-stram møtrik og adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10249794
Brand: Thermo Scientific™ 290SG032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Find den rigtige møtrik og ferrule til at bruge med den kraftfulde Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface system.
  • Specielt deaktiveret, robust overføringskapillar i rustfrit stål giver en grænseflade mellem den analytiske kolonne og MS-detektoren
  • Lille ID af overføringskapillaren sikrer, at eksponering for luft og vand reduceres til et minimum under frakobling af analysekolonnen
  • Systemet fungerer uden krav om yderligere He-purge/efterfyldningsgasflow
  • Fingertætte forbindelser gør udskiftning af den analytiske kolonne hurtigt og nemt uden brug af værktøj
  • Inkluderer fingertætte forbindelser til S/SL-injektor for at give en komplet fingertæt løsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type SWAP-Tight Ferrules
Mængde 10 Pk.
Til brug med (udstyr) SWAP-IT GC-MS Interface System
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.