Få mere at vide
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System Tilbehør
Artikelnummer. 10117414 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Ferrule
Overførselsledningsmøtrik
Overførselslinjemøtrik
SWAP-Tight Ferrules
SWAP-Tight Møtrik
SWAP-stram møtrik og adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10117414
Brand: Thermo Scientific™ 290SG004
Find den rigtige møtrik og ferrule til at bruge med den kraftfulde Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface system.
  • Specially deactivated , robust stainless steel transfer capillary provides an interface between the analytical column and the MS detector
  • Small ID of transfer capillary ensures exposure to air and water is reduced to a minimum during disconnection of the analytical column
  • The system works without the requirement for additional He-purge/make-up gas flow
  • Finger-tight connections make exchanging the analytical column quick and easy without the need for tools
  • Includes finger-tight connections for S/SL injector to provide complete finger-tight solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Overførselslinjemøtrik
Mængde 1 Ea.
Til brug med (udstyr) SWAP-IT GC-MS Interface System for Agilent Instruments
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.