Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Swainsonine
Beskrivelse
Inhibitor of α-mannosidase II which inhibits glycoprotein processing. Displays anticancer and immune modulatory properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Swainsonine |
| CAS | 72741-87-8 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C8H15NO3 |
| Formel vægt | 173.21 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.21 |