Få mere at vide
MedLine Vatpinde i polypropylenrør
Artikelnummer. 11512483
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11512483 Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11512483 Leverandør MedLine Leverandørnr. 300261.2
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brug disse vatpinde til at tage prøver. Fisherbrand Vatpinde i polypropylenrør har et rundt, kompakt og rivebestandigt hoved.
  • Sterile tørre vatpinde leveres i stødsikker rundbundet polypropylenrør
  • Steriliseret med ethylenoxid
  • Produceret under strenge ISO 9002/EN 29002 standarder
  • CE-mærket nr. 98 06 0119, klasse II A
Spécification
Inkluderer All Swabs Have a Round, Compact and Shred Resistant Head for Sample Taking.
Certificeringer/compliance ISO 9002/EN 29002,CE-mærket nr. 98 06 0119, ISO 9002/EN 29002,CE Marked No.98 06 0119
Farve Almindelig
Diameter (metrisk) spids 5 mm, 2.5mm
Grad Klasse II A
Hovedtype Podninger har et rundt, kompakt og sønderrivende hoved til prøvetagning
Længde (metrisk) 150 mm, 150mm
Mængde 500/Pk, 500Pack
Sterilitet Steril
Håndtag Materiale Polystyren
Produkttype Rør vatpind, Tube Swab
Tip materiale Bomuld
nr. pr. pakke 500
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.