Få mere at vide
Micronova™ SwabHolder™ Værktøj
Artikelnummer. 15776242 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Engangs:
Genanvendelig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Engangs Pakningsstørrelse
15776242 Genanvendelig Hver
1 options
Artikelnummer. 15776242 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QPSWT04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    916.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.66 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
De SwabHolder Værktøjet holder sikkert miljøovervågningsservietter (6,35 mm / 0,25 in.). Den fastgøres til SSU-seriens håndtag for udvidet rækkevidde ved overvågning i svært tilgængelige områder.
  • Produkttype: Vaskepindholder
  • Materiale: Plastbelagt glasfiber, Delrin
  • Emballage: individuelt pakket
  • Sterilitet: Ikke-steril
  • Til brug med (applikation): Miljøovervågning og rengøringsvalidering
  • Til brug med (udstyr): Miljøovervågningspinde (6,35 mm / 0,25 in.)
Tekniske data
Oversigt Swab Holder with adjustable joint
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Plastbelagt glasfiber
Til brug med (applikation) Miljøovervågning og rengøringsvalidering
Håndtag Type Cirkulært tværsnit
Sterilitet Ikke steril
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Miljøovervågningspinde (6,35 mm/0,25 tommer). Fastgøres til SSU-seriens håndtag for udvidet rækkevidde ved overvågning i svært tilgængelige områder
Længde (metrisk) 19.355 cm
Materiale Delrin
Emballage Individuelt pakket
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 3,7 oz.
Vægt (metrisk) 104.89 g