Få mere at vide
Micronova™ SwabTool™ Adaptere
Artikelnummer. 15603216 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Autoklaverbar Pakningsstørrelse
15603216 Autoklaverbar Hver
1 options
Artikelnummer. 15603216 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDSWT01
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kræver
Vatpinde, håndtag i SSU-serien
Et brugerdefineret værktøj designet specifikt til at holde vatpinde til miljøovervågning og prøveudtagning. Fås med valgfri håndtag til forlængelse i store tanke og andre svært tilgængelige områder.
De Micronova SwabTool™ Adapter låser vatpinde på plads med en drejeknap. Kompatibel med en række vatpinde, når de bruges med valgfri ''sugerør'' til at holde dem, der er mindre eller længere. Valgfri SSU-håndtag til rådighed til overvågning og prøveudtagning i store tanke og andre svært tilgængelige områder.
  • Podepindholder til miljøovervågning og prøveudtagning
  • Fremstillet af elektropoleret rustfrit stål med acetalkomponenter
  • Kompatibel med en række vatpinde
  • Valgfri ''sugerør'' til at holde mindre eller længere vatpinde
  • QD-versionen (Quick Disconnect) fungerer med håndtag i SSU-serien i rustfrit stål
  • QP-versionen har et vinkelled og fungerer med STA-seriens gevind i plastikhåndtag
  • Kompatibel med stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Fast lige adapter
Farve Hvid
Længde (engelsk) 6,75 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 17.15 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 3.18 cm
Bredde (engelsk) 1,25 tommer.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Til brug med (udstyr) QPSWT-04, SSU-seriens håndtag
Til brug med (applikation) Miljøovervågning med podninger
Materiale Acetal, Elektropoleret rustfrit stål