Få mere at vide
SW-13 (human small cell carcinoma of the adrenal cortex) Whole cell lysate, Denatured; Abnova
Beskrivelse
Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Væv | Adrenal Gland (Cortex) |
| Oversigt | Whole cell lysate (denatured) |
| Lyseringsbuffer | Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Fremstillingsmetode | Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). The lysate was mixed in 5X Sample Buffer to become final 1X Sample Buffer as Storage Buffer. The lysate was heated at 95°C for 5 min, and cooled rapidly. |
| Kvalitetskontrol test | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Mængde | 200 μg |
| Opbevaringsbuffer | In ready-to-use 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue). |
| Værtsarter | Human |
| Koncentration | 3 mg/mL |
| Vis mere |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?