missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SW-100, MedChemExpress

Artikelnummer. 16434858
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16434858 10 mg
16427607 5 mg
16425646 100 mg
16401117 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16434858 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY115475

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SW-100, a selective histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitor with an IC50 of 2.3 nM, shows at least 1000-fold selectivity for HDAC6 relative to all other HDAC isozymes. SW-100 displays a significantly improved ability to cross the blood-brain-barrier.

SW-100, a selective histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitor with an IC50 of 2.3 nM, shows at least 1000-fold selectivity for HDAC6 relative to all other HDAC isozymes. SW-100 displays a significantly improved ability to cross the blood-brain-barrier.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SW-100
Fysisk form Solid
CAS 2126744-35-0
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H17ClN2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (394.60 mM)
SMIL O=C(NO)C1=CC=C(CN2CCCC3=C2C=CC(Cl)=C3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 316.78
Formel vægt 316.78
Procent renhed 99.33%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.