Få mere at vide
SVOC Mixture 623 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309730
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30309730 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30309730 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000623DI
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysene D12∣Phenanthrene D10∣Quintozene
CAS 1719-03-5, 1517-22-2, 82-68-8
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chrysene D12 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL