Få mere at vide
SVOC-blanding 506 2000 μg/ml i acetone: Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325225
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30325225 1 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30325225 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000506AH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobiphenyl∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 1718-51-0
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone/Hexan
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Fluorobiphenyl 2000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 2000 μg/mL