Få mere at vide
SVOC-blanding 506 2000 μg/ml i acetone: Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobiphenyl∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 1718-51-0 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone/Hexan |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2-Fluorobiphenyl 2000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 2000 μg/mL |