Få mere at vide
SVL™ Torion Reserve Fitting Joints
Tykkelse (metrisk) væg:
14,7 mm (boring)
5,7 mm (boring)
8,7 mm (boring)
Type:
PTFE klemme
PTFE-klemme
Polypropylen klemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Glasfyldt polypropylen til brug ved temperaturer op til 180 °C
- PTFE til brug ved temperaturer op til 250 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Polypropylen klemme |
| Tykkelse (metrisk) væg | 8,7 mm (boring) |