Få mere at vide
SVL™ Torion Reserve Fitting Joints
Artikelnummer. 12563346
Tykkelse (metrisk) væg:
14,7 mm (boring)
5,7 mm (boring)
8,7 mm (boring)
Type:
PTFE klemme
PTFE-klemme
Polypropylen klemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12563346
Brand: SVL 72003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Torion glashuse og gummi/PTFE tætningsring
  • Glasfyldt polypropylen til brug ved temperaturer op til 180 °C
  • PTFE til brug ved temperaturer op til 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Polypropylen klemme
Tykkelse (metrisk) væg 14,7 mm (boring)