Få mere at vide
Pyrex™ SVL™ Rørehoveder til SVL™ Omrører aksler
Artikelnummer. 15537740
Skift visning
Type:
Anker
Helix - 6 klinger
Pagaj
Sammenklappelig pumpehjul
Diameter (metrisk):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15537740 Anker 54 mm Pakke med 5
12024422 Sammenklappelig pumpehjul 70 mm Hver
12044422 Anker 90 mm Hver
12054422 Helix - 6 klinger 80 mm Hver
15527740 Pagaj 70 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15537740 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 58898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00 DKK
    2142.98 DKK / Pakke med 5
    Spare 747.02 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Skift rørehoveder hurtigt og nemt. Pyrex™ SVL™ Omrørerhoved til SVL™ Omrøreraksler er konstrueret af holdbar PTFE-polymer; nogle typer er forstærket med en metalkerne.
  • Designet til brug med SVL™ røreaksler
  • Hovedet skrues simpelthen ind i enden af skaftet
  • Fremstillet af en PTFE-baseret polymer med anker- og helixtyperne afstivnet af en metalkerne
Specifications
Diameter (metrisk) 54 mm
Til brug med (udstyr) SVL Reaktionsbeholdere
Mængde 1 hver
Type Anker