Få mere at vide
Pyrex™ SVL™ Rørehoveder til SVL™ Omrører aksler
Artikelnummer. 12024422
Skift visning
Type:
Anker
Helix - 6 klinger
Pagaj
Sammenklappelig pumpehjul
Diameter (metrisk):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12024422 Sammenklappelig pumpehjul 70 mm Hver
12044422 Anker 90 mm Hver
12054422 Helix - 6 klinger 80 mm Hver
15527740 Pagaj 70 mm Pakke med 5
15537740 Anker 54 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12024422 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 58893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 DKK
    493.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 176.31 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Skift rørehoveder hurtigt og nemt. Pyrex™ SVL™ Omrørerhoved til SVL™ Omrøreraksler er konstrueret af holdbar PTFE-polymer; nogle typer er forstærket med en metalkerne.
  • Designet til brug med SVL™ røreaksler
  • Hovedet skrues simpelthen ind i enden af skaftet
  • Fremstillet af en PTFE-baseret polymer med anker- og helixtyperne afstivnet af en metalkerne
Tekniske data
Diameter (metrisk) 70 mm
Til brug med (udstyr) Kar med SVL 30 led eller 29/32 fatning
Mængde 1 hver
Type Sammenklappelig pumpehjul