Få mere at vide
SVL™ Tætningsringe til glidesamlinger
Beskrivelse
- Tætningsringe designet til at give en glidende samling
- Ideel til at indsætte termometre og glasrør etc. i en SVL™ system
- Tætningsringe fremstillet af silikonegummi og beklædt med PTFE for beskyttelse mod kemisk erosion
- Bredt udvalg af størrelser til brug med rør fra 4,0 til 32,8 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 13,6 til 14,4 mm |
| Til brug med (applikation) | Torionsamlinger og glidesamlinger |
| Til brug med (udstyr) | Glaslegeme 721-03 |
| Ledstørrelse | 22 |
| Materiale | Silikonegummi, PTFE (skede) |
| Type | Tætningsringen |