Få mere at vide
SVL™ Tætningsringe til glidesamlinger
Artikelnummer. 12517816
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
11,6 til 12,4 mm
13,6 til 14,4 mm
15,6 til 16,4 mm
17,6 til 18,4 mm
19,5 til 20,5 mm
21,5 til 22,5 mm
29,2 til 30,8 mm
31,2 til 32,8 mm
4,0 til 4,4 mm
5,6 til 6,4 mm
6,6 til 7,4 mm
7,6 til 8,4 mm
9,6 til 10,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig unitSize
12517816 17,6 til 18,4 mm Pakke med 10
10105674 6,6 til 7,4 mm Pakke med 10
10287774 31,2 til 32,8 mm Pakke med 10
12607245 13,6 til 14,4 mm Pakke med 10
10739365 21,5 til 22,5 mm Pakke med 10
10442205 7,6 til 8,4 mm Pakke med 10
10635905 4,0 til 4,4 mm Pakke med 10
10645905 5,6 til 6,4 mm Pakke med 10
10146444 15,6 til 16,4 mm Pakke med 10
10319944 9,6 til 10,4 mm Pakke med 10
10379984 11,6 til 12,4 mm Pakke med 10
10014464 19,5 til 20,5 mm Pakke med 10
11943889 29,2 til 30,8 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12517816 Leverandør SVL Leverandørnr. 70156
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af silikonegummi og beklædt med PTFE for beskyttelse mod kemisk erosion. SVL™ Tætningsringe til glidende samlinger er ideelle til at indsætte termometre og glasrør i en SVL™ system. En bred vifte af størrelser er tilgængelig til brug med slanger fra 4,0 til 32,8 mm.
  • Tætningsringe designet til at give en glidende samling
  • Ideel til at indsætte termometre og glasrør etc. i en SVL™ system
  • Tætningsringe fremstillet af silikonegummi og beklædt med PTFE for beskyttelse mod kemisk erosion
  • Bredt udvalg af størrelser til brug med rør fra 4,0 til 32,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 17,6 til 18,4 mm
Til brug med (applikation) Torionsamlinger og glidesamlinger
Ledstørrelse 30
Materiale Silikonegummi, PTFE (skede)
Type Tætningsring