Få mere at vide
SVL™ Tætningsringe til glidesamlinger
Diameter (metrisk) indvendig:
11.6 to 12.4 mm
13,6 til 14,4 mm
15.6 to 16.4 mm
17.6 to 18.4 mm
19.5 to 20.5 mm
21,5 til 22,5 mm
29.2 to 30.8 mm
31,2 til 32,8 mm
4.0 to 4.4 mm
5.6 to 6.4 mm
6.6 to 7.4 mm
7.6 to 8.4 mm
9.6 to 10.4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Tætningsringe designet til at give en glidende samling
- Ideel til at indsætte termometre og glasrør etc. i en SVL™ system
- Tætningsringe fremstillet af silikonegummi og beklædt med PTFE for beskyttelse mod kemisk erosion
- Bredt udvalg af størrelser til brug med rør fra 4,0 til 32,8 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 15.6 to 16.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Torionsamlinger og glidesamlinger |
| Til brug med (udstyr) | Glaslegeme 721-03 |
| Ledstørrelse | 22 |
| Materiale | Silikonegummi, PTFE (skede) |
| Type | Tætningsring |