Få mere at vide
SVL™ Tætningsring til stødsamling
Artikelnummer. p-8002835
Ledstørrelse:
15
22
30
42
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10580291
Brand: SVL 70102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af silikonegummi
  • Silikonegummi og beklædt med PTFE for beskyttelse mod kemisk angreb
  • Ringens indre diameter svarer til boringen af ringen SVL glasgevind, så flowet ikke begrænses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ledstørrelse: 22
Til brug med (applikation) Bagdel
Ledstørrelse 22
Materiale Silikonegummi, PTFE (skede)
Type Tætningsring