Få mere at vide
SVL™ Tætningsring til stødsamling
Beskrivelse
- Silikonegummi og beklædt med PTFE for beskyttelse mod kemisk angreb
- Ringens indre diameter svarer til boringen af ringen SVL glasgevind, så flowet ikke begrænses
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ledstørrelse: 30 |
| Til brug med (applikation) | Bagdel |
| Ledstørrelse | 30 |
| Materiale | Silikonegummi, PTFE (skede) |
| Type | Tætningsringen |