Få mere at vide
SVL™ Tætningsring til stødsamling
Artikelnummer. 10580291
Skift visning
Ledstørrelse:
15
22
30
42
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledstørrelse unitSize
10580291 22 Pakke med 10
12691591 30 Pakke med 10
12681591 15 Pakke med 10
12093948 15 Hver
12977016 42 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10580291 Leverandør SVL Leverandørnr. 70102
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af silikonegummi
  • Silikonegummi og beklædt med PTFE for beskyttelse mod kemisk angreb
  • Ringens indre diameter svarer til boringen af ringen SVL glasgevind, så flowet ikke begrænses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ledstørrelse: 22
Til brug med (applikation) Bagdel
Ledstørrelse 22
Materiale Silikonegummi, PTFE (skede)
Type Tætningsring