Få mere at vide
Rotulex™ Metalsamlingsklemmer
Størrelse:
Ca. borestørrelse: 20 mm
Ca. borestørrelse: 25 mm
Ca. borestørrelse: 5 mm
Ca. boring: 40 mm
Ca. boring: 9 mm
Ca. hulmål: 15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Velegnet til arbejde med høj temperatur
- Systemet inkluderer hankugleled, PTFE-dækket O-ring og hunkopled, som er fastgjort med ledklemmen
- Komponenter bestilles separat
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ledklemme |
| Materiale | Metal |
| Til brug med (udstyr) | Rotulex™ sfærisk ledsystem |
| Størrelse | Ca. borestørrelse: 25 mm |