Få mere at vide
Rotulex™ Metalsamlingsklemmer
Artikelnummer. 10686475
Størrelse:
Ca. borestørrelse: 20 mm
Ca. borestørrelse: 25 mm
Ca. borestørrelse: 5 mm
Ca. boring: 40 mm
Ca. boring: 9 mm
Ca. hulmål: 15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10686475
Brand: SVL RC19
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjederbelastede metalclips. Rotulex™ Metal Joint Clamps er designet til at sikre tilsvarende Rotulex™ glasvarer systemer med kugle og fatning stil led.
  • Velegnet til arbejde med høj temperatur
  • Systemet inkluderer hankugleled, PTFE-dækket O-ring og hunkopled, som er fastgjort med ledklemmen
  • Komponenter bestilles separat
  • Fås i en række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) RM:RF19
Størrelse Ca. boring: 9 mm