Få mere at vide
SVL™ Reaktionsbeholder med kappe
Artikelnummer. 15557690
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15557690 1000 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15557690 Leverandør SVL Leverandørnr. 29501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68087.25 DKK
    59157.96 DKK / Pakke med 5
    Spare 8929.29 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Ideel til temperaturkontrollerede reaktioner.
  • Med ydre kappe, hvorigennem et temperaturregulerende medium kan cirkuleres (maksimal temperatur på 200 °C)
  • Indholdet af det indre kammer kan afledes via en Torion PTFE stophane
  • Når det bruges sammen med en SVL™ låg og PTFE dækket tætningsring, samlingen er fedtfri og modstandsdygtig over for kemiske angreb
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Ideel til temperaturkontrollerede reaktioner og til cirkulation af vand eller olie osv
Produkttype Reaktionsbeholder med kappe