Få mere at vide
SVL™ Glas skruetråde
Artikelnummer. p-8003029
Diameter (metrisk) Udvendig:
22,5 mm
32 mm
44,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 10136014
Brand: SVL 70302
Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVR™ led
  • Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
  • Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) Udvendig 22,5 mm
Samlet længde (engelsk) 6,49 tommer
Samlet længde (metrisk) 165 mm
Tykkelse (metrisk) 1.8 mm
Til brug med (applikation) Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
Produkttype Junction Tube