Få mere at vide
SVL™ Glas skruetråde
Artikelnummer. 15527750
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
22,5 mm
32 mm
44,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15527750 44,1 mm Pakke med 50
10136014 22,5 mm Pakke med 10
15507750 22,5 mm Pakke med 50
15517750 32 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15527750 Leverandør SVL Leverandørnr. 70304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11628.75 DKK
    10098.29 DKK / Pakke med 50
    Spare 1530.46 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVR™ led
  • Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
  • Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
Specifica
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (engelsk) Ydre 1,7''
Diameter (metrisk) Udvendig 44,1 mm
Samlet længde (engelsk) 6,49 tommer
Samlet længde (metrisk) 165 mm
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Til brug med (applikation) Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
Produkttype Junction Tube
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.