Få mere at vide
SVL™ Glas skruetråde
Artikelnummer. 15507750
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
22,5 mm
32 mm
44,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15507750 22,5 mm Pakke med 50
10136014 22,5 mm Pakke med 10
15517750 32 mm Pakke med 50
15527750 44,1 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15507750 Leverandør SVL Leverandørnr. 70302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00 DKK
    1936.47 DKK / Pakke med 50
    Spare 298.53 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVR™ led
  • Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
  • Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) Udvendig 22,5 mm
Samlet længde (engelsk) 6,49 tommer
Samlet længde (metrisk) 165 mm
Tykkelse (metrisk) 1.8 mm
Til brug med (applikation) Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
Produkttype Junction Tube